Boric acid isotopic standard, NIST-951A
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-951A
PROONIST-951AEA 1200 EUR InStock
PROONIST-951A
Boric acid isotopic standard, NIST-951A
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This standard reference material is intended for use as an isotopic reference material for the calibration of mass spectrometers. The material consists of highly purified boric acid of high homogeneity.
Mixture of approx 20% Boron 10 and 80% Boron 11.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité