Elemental analysis standards, flint clay - constituent elements, NIST-97B
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-97B
PROONIST-97BEA 1580 EUR InStock
PROONIST-97B
Elemental analysis standards, flint clay - constituent elements, NIST-97B
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This standard reference material is intended for use in the determination of constituent elements in clay and material of similar matrix. Powdered clay was air-dried, ball-milled and blended to ensure homogeneity.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité