Chlorure de rubidium
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Rubidiumchloride
NIST-984
PROONIST-984EA 1380 EUR InStock
PROONIST-984
Chlorure de rubidium
Rubidium chlorure
Formule: RbCl
MW: 120,92 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 715 °C
Densité: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011187
Numéro CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité