Elemental analysis standards, plastic clay, NIST-98B
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-98B
PROONIST-98BEA 1240 EUR InStock
PROONIST-98B
Elemental analysis standards, plastic clay, NIST-98B
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This standards reference material is intended to use in the determination of constituent elements in clay and material of similar matrix. These powdered clay was air-dried, ball-milled and blended to ensure homogeneity.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité