Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Organic reference standards, 16β-hydroxystanozolol (NMIA D621), Certified Reference Material (CRM)

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

NMIAD621
PROONMIAD621EA 384 EUR InStock
PROONMIAD621
Organic reference standards, 16β-hydroxystanozolol (NMIA D621), Certified Reference Material (CRM)
Étalons Étalons organiques
Purity estimate obtained by quantitative NMR against an internal standard of dimethyl sulphone is 84,6 ± 1,5% mass fraction, (95% coverage interval). Supporting evidence is provided by HPLC with UV detection, Karl Fischer analysis and theromogravimetric analysis.

  • White crystals
  • Metabolite of stanozolol
  • Moisture content ≤0,6% mass fraction
  • CAS no.: 125590-76-3

Synonyms: 16β,17β-dihydroxy-17α-methyl-5α-androstano[3,2-c]pyrazole.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité