2-Nitro-1-phenylpropene
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
NMIAD869
PROONMIAD869EA 387 EUR InStock
PROONMIAD869
2-Nitro-1-phenylpropene
2-Nitro-1-phenylpropene
Formule: C₉H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00014720
Numéro CAS: 705-60-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité