Organic reference standards, HMMNI (nitroimidazole metabolite NMIA P1296)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NMIAP1296
PROONMIAP1296EA 693 EUR InStock
PROONMIAP1296
Organic reference standards, HMMNI (nitroimidazole metabolite NMIA P1296)
Étalons Étalons organiques
Purity estimate obtained is 99,8 ± 1,3% mass fraction, (95% coverage interval).
  • Pale yellow crystals
  • Moisture content ≤0,1% mass fraction
  • Volatile residue ≤0,1% mass fraction
  • Non volatile residue ≤0,2% mass fraction
  • CAS no.: 936-05-0
Synonyms: 2-hydroxymethyl-1-methyl-5-nitro-imidazole; 1-methyl-5-nitro-imidazole-2-methanol; 1-methyl-5-nitro-2-imidazole methanol
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité