Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-TDE

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
Synonyms: 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane, 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane, p,p'-TDE, 4,4'-DDD, p,p'-DDD, TDE

NMIAP1311
PROONMIAP1311EA 388 EUR InStock
PROONMIAP1311
4,4'-TDE
4,4'-TDE


Formule: C₁₄H₁₀Cl₄
MW: 320,04 g/mol
Point d'ébullition: 406 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111 °C
Densité: 1.476 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000851
Numéro CAS: 72-54-8
EINECS: 200-783-0
ONU: 2761
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03111
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité