Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Endosulfan

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

NMIAP1369
PROONMIAP1369EA 388 EUR InStock
PROONMIAP1369
β-Endosulfan
β-Endosulfan


Formule: C₉H₆Cl₆O₃S
MW: 406,93 g/mol
Point d'ébullition: 390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 213 °C
Numéro CAS: 33213-65-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité