cis-Chlordane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NMIAP1624
PROONMIAP1624EA 472 EUR InStock
PROONMIAP1624
cis-Chlordane
cis-Chlordane
Formule: C₁₀H₆Cl₈
Numéro CAS: 5103-71-9
EINECS: 225-825-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité