trans-Chlordane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NMIAP1625
PROONMIAP1625EA 472 EUR InStock
PROONMIAP1625
trans-Chlordane
trans-Chlordane
Formule: C₁₀H₆Cl₈
Numéro CAS: 5103-74-2
EINECS: 225-826-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité