Dieldrine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
NMIAP1747
PROONMIAP1747EA 388 EUR InStock
PROONMIAP1747
Dieldrine
Dieldrine
Formule: C₁₂H₈Cl₆O
MW: 380,91 g/mol
Point d'ébullition: 385 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174…175 °C
Densité: 1.75 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 60-57-1
EINECS: 200-484-5
ONU: 2761
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,03152
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité