DNPH standards, organotin mixtures, CERTAN®
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
SL31005
PROOSL31005EA 946 EUR InStock
PROOSL31005
DNPH standards, organotin mixtures, CERTAN®
Étalons Étalons organiques
These selected organotin compounds are determined by gas chromatography using DIN 38407-F13.
Certifications: According to DIN EN ISO 17353.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité