Organic reference standards, PCBs
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
SL32110
PROOSL32110EA 257 EUR InStock
PROOSL32110
Organic reference standards, PCBs
Étalons Étalons organiques
These standards contains six key PCB isomers such as 2,4,4'-trichlorobiphenyl; 2,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl; 2,2',4,5,5'-pentachlorobipheny; 2,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl; 2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl and 2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl dissolved in iso-octane.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité