Holmium oxyde
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
STRM-HL
PROOSTRM-HLEA 2140 EUR InStock
PROOSTRM-HL
Holmium oxyde
Holmium oxyde
Formule: Ho₂O₃
Point d'ébullition: 2600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2400 °C
Densité: 3.79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011053
Numéro CAS: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité