L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: L-Gulonic acid-1,4-lactone, (3S,4R,5R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxydihydrofuran-2(3H)-one, L-Gulonolactone
TRC-G855000-5G
PROOTRC-G855000-5GEA 152 EUR InStock
PROOTRC-G855000-5G
L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone
L-(+)-Gulonic acid-gamma-lactone
Formule: C₆H₁₀O₆
MW: 178,14 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00064331
Numéro CAS: 1128-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité