Sodium métabisulfite
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
TRC-S66706010G
PROOTRC-S66706010GEA 360 EUR InStock
PROOTRC-S66706010G
Sodium métabisulfite
Sodium métabisulfite
Attention: Use of water spray when fighting fire may be inefficient.
Formule: Na₂S₂O₅
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Solid
MS Conforms
Sodium Content 24.6%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité