Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alternariol

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

TRCA575760-5MG
PROOTRCA575760-5MGEA 547 EUR InStock
PROOTRCA575760-5MG
Alternariol
Alternariol


Formule: C₁₄H₁₀O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133068
Numéro CAS: 641-38-3
EINECS: 636-339-1
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité