Alternariol monomethyl ether
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
Synonyms: Alternariol-9-methyl ether, 3,7-Dihydroxy-9-methoxy-1-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one
TRCA575770-5MG
PROOTRCA575770-5MGEA 1050 EUR InStock
PROOTRCA575770-5MG
Alternariol monomethyl ether
Alternariol monomethyl ether
Formule: C₁₅H₁₂O₅
MW: 272,253 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058532
Numéro CAS: 23452-05-3
EINECS: 636-657-0
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité