Meloxicam
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methylthiazol-2-yl)-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
TRCM216100-250
PROOTRCM216100-250EA 0 EUR InStock
PROOTRCM216100-250
Meloxicam
Meloxicam
Formule: C₁₄H₁₃N₃O₄S₂
MW: 351,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00868752
Numéro CAS: 71125-38-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pale yellow to light yellow solid
NMR Conforms
Elemental analysis %C: 47.69, %H: 3.58, %N: 11.73
HPLC purity 99.88% (355 nm)
MS Conforms
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité