Pyridoxine chlorhydrate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
TRCP991735-1G
PROOTRCP991735-1GEA 155 EUR InStock
PROOTRCP991735-1G
Pyridoxine chlorhydrate
Pyridoxine chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012807
Numéro CAS: 58-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité