Reference materials, metals in biodiesel Standard, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-B100M5-5
PROOVHG-B100M5-5EA 377 EUR InStock
PROOVHG-B100M5-5
Reference materials, metals in biodiesel Standard, VHG
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This solution is intended for use as a calibration or reference standard for the analysis of these analytes in biodiesel or related organic matrices according to ASTM D6751. Sulfur is present in the raw materials and is not certified.
Certifications: Traceable to NIST, SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité