Reference materials, cloud point reference, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-C5-250
PROOVHG-C5-250EA 449 EUR InStock
PROOVHG-C5-250
Reference materials, cloud point reference, VHG
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
These reference materials are intended for use in accordance with ASTM D2500 for the determination of the cloud point of petroleum products. The cloud point of a petroleum product is an index of the lowest temperature of their utility for certain applications.
Information de livraison: Each standard is supplied with a full certificate of analysis (COA) that states the certified value.
Attention: Not intended for use with phase instruments.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité