COD standard solutions, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-COD1K-100
PROOVHG-COD1K-100EA 209 EUR InStock
PROOVHG-COD1K-100
COD standard solutions, VHG
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This solution is intended for use as a calibration standard or quality control check for chemical oxygen demand (COD).
Certifications: Traceable to NIST SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité