XRF thin film, Kapton®, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-FKP30-R15
PROOVHG-FKP30-R15EA 268 EUR InStock
PROOVHG-FKP30-R15
XRF thin film, Kapton®, VHG
Scellés Films de scellage
XRF thin film of 7,6 µm thickness and 76,2×15240 mm roll.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité