Acetate standard, ion chromatography CRM, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-IACET-100 VHG-IACET-500
PROOVHG-IACET-100EA 90.4 EUR InStock
PROOVHG-IACET-100 PROOVHG-IACET-500
Acetate standard, ion chromatography CRM, VHG
Étalons Étalons anioniques Standards d'acétate
This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using other modes of aqueous ion detection.
Certifications: Traceable to NIST and CRM.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité