Reference standards, nitrogen standard set, CRM, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-NCH-SET1
PROOVHG-NCH-SET1EA 301 EUR InStock
PROOVHG-NCH-SET1
Reference standards, nitrogen standard set, CRM, VHG
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
These calibration standards are intended for use in the determination of low level nitrogen by ASTM Method D4629.
Certifications: Traceable to NIST.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité