Single element petroleum standard, sulphur free lead in hydrocarbon oil, CRM, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-OSF-PB1000
PROOVHG-OSF-PB1000EA 0 EUR InStock
PROOVHG-OSF-PB1000
Single element petroleum standard, sulphur free lead in hydrocarbon oil, CRM, VHG
Étalons Étalons cationiques Standards de plomb
This solution is intended for use as a certified reference material or calibration standard for the analysis of this element in petroleum products or other organic matrices using x-ray fluorescence (XRF) spectrometry, inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICPOES), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), rotating disc electrode atomic emission spectroscopy (RDE-AES), flame or furnace atomic absorption spectroscopy (AA or GFAA), and other techniques for elemental analysis.
Certifications: Traceable to NIST, SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité