Standards for water pollution QC check, mercury, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-QWPHG-15
PROOVHG-QWPHG-15EA 130 EUR InStock
PROOVHG-QWPHG-15
Standards for water pollution QC check, mercury, VHG
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This solution is intended for use as a quality control check for methods related to mercury.
This standard has been preserved with approximately 1% (v/v) nitric acid and 0,04% (w/v) potassium dichromate. This standard has been prepared as a concentrate and must be diluted prior to analysis.
Certifications: Traceable to NIST SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité