Standards for water pollution QC check, oil and grease concentrate, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-QWPOG-23
PROOVHG-QWPOG-23EA 186 EUR InStock
PROOVHG-QWPOG-23
Standards for water pollution QC check, oil and grease concentrate, VHG
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This material is designed for use as a quality control check for EPA method 1664. This standard is prepared in solvent n-propanol but not preserved.
The standard can be stored at room temperature and the concentrate must be diluted prior to analysis.
Certifications: Traceable to NIST SRM.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité