Standards for water pollution QC check, total phenolics, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-QWPPHEN-2
PROOVHG-QWPPHEN-2EA 198 EUR InStock
PROOVHG-QWPPHEN-2
Standards for water pollution QC check, total phenolics, VHG
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This solution is intended for use as a quality control check for methods related to total phenolics.
This standard has been prepared in methanol as a concentrate and must be diluted prior to analysis. This concentrate is not preserved.
Certifications: Traceable to NIST SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité