Elemental analysis standards, US EPA 23 metals standard, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-SM23-100 VHG-SM23-500
PROOVHG-SM23-100EA 575 EUR InStock
PROOVHG-SM23-100 PROOVHG-SM23-500
Elemental analysis standards, US EPA 23 metals standard, VHG
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
This standard solution is intended for use as a certified reference material and calibration standard for inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) or alternative techniques, such as inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) and flame or furnace atomic absorption spectroscopy (AA or GFAA).
Multi element aqeous standards for Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn at 100 µg/ml in 5% HNO₃, trace tartaric acid, trace HF.
Certifications: Accredited to ISO 9001, ISO 17034 and ISO/IEC 17025. Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité