Multi-element standards, comprehensive mix A, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-SM80C-500
PROOVHG-SM80C-500EA 1180 EUR InStock
PROOVHG-SM80C-500
Multi-element standards, comprehensive mix A, VHG
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
This standard solution is intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), or alternative techniques, such as and flame or furnace atomic absorption spectroscopy (AA or GFAA).
Multi element standards for Ag, Al, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Ce, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ho, La, Lu, Mg, Na, Nd, P, Pb, Pr, Rb, Sc, Se, Sm, Sr, Tb, Th, Tl, Tm, U, Y, Yb at 10 µg/ml in 40% aqua regia.
Certifications: Accredited to ISO 9001, ISO 17034 and ISO/IEC 17025. Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité