Elemental analysis standards, PTP sample of oils, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-VPTPMO-25G
PROOVHG-VPTPMO-25GEA 229 EUR InStock
PROOVHG-VPTPMO-25G
Elemental analysis standards, PTP sample of oils, VHG
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
The PTP has been specially designed for analytical laboratories that analyse new and used oils for metals, sulphur, viscosity and particle count.
  • Monitor and improve measurements processes
  • Demonstrate analytical competency
  • Method and instrumentation validation
  • 25 analytes
Certifications: ISO/IEC 17043 accredited.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité