Gasoline fuel dilution standards, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHGGASFDBLK100
PROOVHGGASFDBLK100EA 71.7 EUR InStock
PROOVHGGASFDBLK100
Gasoline fuel dilution standards, VHG
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This standard is intended for use in the determination of gasoline in used gasoline engine oil by gas chromatography (GC), IR, fuel dilution meter (fuel sniffer) and flash point analyser.
It is prepared gravimetrically to contain 0% (v/v) of devolatilised (10% light volatiles removed) gasoline in 75 cSt mineral oil. The certified concentration is based upon the gravimetric preparation of the standard.
Certifications: Accordance with ASTM D3525 and D7593. ISO 9001 and ISO/IEC 17025 accredited. Traceable to NIST.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité