Lingettes pour salles blanches, Steri-Wrap®
Fournisseur: PROPPER MFG CO INC
58752-920
PROP58752-920EA 0 EUR InStock
PROP58752-920
Lingettes pour salles blanches, Steri-Wrap®
Lingettes de stérilisation
Ces lingettes de stérilisation à usage unique en tissu sont conçues pour des utilisations générales dans les hôpitaux. Elles conviennent à tous les besoins d'emballage, s'utilisent sur les deux faces, et garantissent une excellente imperméabilité aux liquides.
  • Barrière microbienne efficace pour une sécurité du pack
  • Structure en fibres au tissage très serré
  • Ne peluchent quasiment pas
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité