Cryopreservation solution, DMSO-free, Cellvation™
Fournisseur: PROTIDE PHARMACEUTICALS
5001
PRPH5001EA 0 EUR InStock
PRPH5001
Cryopreservation solution, DMSO-free, Cellvation™
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
A unique cryopreservation solution that does not contain DMSO or foetal bovine serum. Cellvation™ is convenient to use and provides optimal recovery. Cells can be exposed to Cellvation™ for longer periods of time before the freezing process is initiated. Cellvation™ is ready to use and can be used for cells cultured in serum-free medium or with serum-containing medium.
  • Does not contain DMSO
  • Sterile/ready to use
Certifications: cGMP manufactured.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité