Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-oxLDL CHO cells Recombinant Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
10-498
PRSI10-498EA 654 EUR InStock
PRSI10-498
Anti-oxLDL CHO cells Recombinant Monoclonal Antibody
Anticorps
Orticumab (oxLDL) research grade biosimilar.

Optimal dilutions for each application to be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: oxLDL
Clonality: Recombinant Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: CHO cells
Isotype: IgG1-lambda
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

SERVICES


Services: For research use only.
Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité