Human CCR3 peptide (14 aa near C-terminus)
1105P
PRSI1105P
Human CCR3 peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
CCR3 peptide is used for blocking the activity of CCR3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité