Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-DCR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2021
PRSI2021EA 435 EUR InStock
PRSI2021
Anti-DCR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DcR2 Antibody: Apoptosis is induced by certain cytokines including TNF and Fas ligand in the TNF family through their death domain containing receptors. TRAIL/Apo2L is a new member of the TNF family and induces apoptosis of a variety of tumor cell lines. DR4 and DR5 are the recently identified functional receptors for TRAIL, and DcR1/TRID is a decoy receptor. Another member of the TRAIL receptor family was more recently identified and designated DcR2, TRAIL-R4, or TRUNDD. DcR2 has an extracellular TRAIL-binding domain but lacks intracellular death domain and does not induce apoptosis. Like DR4 and DR5, DcR2 transcript is widely expressed in normal human tissues. Overexpression of DcR2 attenuated TRAIL-induced apoptosis.

Type:
Antigen: DCR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité