Human CX3CL1 peptide (18 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
2099P
PRSI2099PEA 122 EUR InStock
PRSI2099P
Human CX3CL1 peptide (18 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
CX3CL1 peptide is used for blocking activity of CX3CL1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité