Human IKK beta Peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
2121P
PRSI2121PEA 122 EUR InStock
PRSI2121P
Human IKK beta Peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
IKK beta peptide is used for blocking the activity of IKK beta antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité