Human SODD peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
2143P
PRSI2143PEA 122 EUR InStock
PRSI2143P
Human SODD peptide
Protéines et Peptides
SODD peptide is used for blocking the activity of SODD antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité