Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOP30 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2225
PRSI2225EA 435 EUR InStock
PRSI2225
Anti-NOP30 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nop30 Antibody: Apoptosis, also known as programmed cell death, plays major roles in development and normal tissue turnover in addition to tumor formation. Apoptosis is regulated by death domain (DD) and/or caspase recruitment domain (CARD) containing molecules and the caspase family of proteases. CARD domain containing cell death regulators include RAIDD, Apaf-1, caspase-9, and caspase-2. A novel CARD domain containing protein was recently identified and designated ARC for apoptosis repressor with CARD. An alternate splicing isoform of ARC was identified as Nop30. While ARC interacts with caspase-2 and -8 and suppresses apoptosis induced by cell death adapters FADD and TRADD and by cell death receptors Fas, TNFR-1 and DR3, Nop30 multimerizes and binds to the splicing factor SRp30c and may act to influence alternative splice site selection in vivo. The Nop30 antibody will not detect ARC protein.

Type:
Antigen: NOP30
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité