Mouse RIP3 (14 aa) Peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
2283P
PRSI2283PEA 122 EUR InStock
PRSI2283P
Mouse RIP3 (14 aa) Peptide
Protéines et Peptides
RIP3 peptide is used for blocking the activity of RIP3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité