Anti-TBXA2R Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
23-597
PRSI23-597EA 419 EUR InStock
PRSI23-597
Anti-TBXA2R Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TBXA2R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité