Anti-CD2 Recombinant Antibody [Clone: YTH 655]
Fournisseur: ProSci Inc.
24-191
PRSI24-191EA 737 EUR InStock
PRSI24-191
Anti-CD2 Recombinant Antibody [Clone: YTH 655]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD2 molecule
Clonality: Recombinant
Clone: YTH 655
Conjugation: Unconjugated
Host: Recombinant
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité