Anti-TUBB3 Recombinant Antibody [Clone: S11B]
Fournisseur: ProSci Inc.
24-367
PRSI24-367EA 737 EUR InStock
PRSI24-367
Anti-TUBB3 Recombinant Antibody [Clone: S11B]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: tubulin beta 3 class III
Clonality: Recombinant
Clone: S11B
Conjugation: Unconjugated
Host: Recombinant
Isotype: IgG lambda
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité