Anti-CD154 Recombinant Antibody [Clone: YMF323.6]
Fournisseur: ProSci Inc.
24-529
PRSI24-529EA 737 EUR InStock
PRSI24-529
Anti-CD154 Recombinant Antibody [Clone: YMF323.6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD154
Clonality: Recombinant
Clone: YMF323.6
Conjugation: Unconjugated
Host: Recombinant
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité