Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ID4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-056
PRSI25-056EA 660 EUR InStock
PRSI25-056
Anti-ID4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transcription factors containing a basic helix-loop-helix (bHLH) motif regulate expression of tissue-specific genes in a number of mammalian and insect systems. DNA-binding activity of the bHLH proteins is dependent on formation of homo- and/or heterodimers. Dominant-negative HLH proteins encoded by Id-related genes, such as ID4, also contain the HLH-dimerization domain but lack the DNA-binding basic domain. Consequently, Id proteins inhibit binding to DNA and transcriptional transactivation by heterodimerization with bHLH proteins.Transcription factors containing a basic helix-loop-helix (bHLH) motif regulate expression of tissue-specific genes in a number of mammalian and insect systems. DNA-binding activity of the bHLH proteins is dependent on formation of homo- and/or heterodimers. Dominant-negative HLH proteins encoded by Id-related genes, such as ID4, also contain the HLH-dimerization domain but lack the DNA-binding basic domain. Consequently, Id proteins inhibit binding to DNA and transcriptional transactivation by heterodimerization with bHLH proteins (Pagliuca et al., 1995 [PubMed 7665172]).[supplied by OMIM]. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

ID4 antibody can be used for detection of ID4 by ELISA at 1:62500. ID4 antibody can be used for detection of ID4 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ID4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité